470260
4-Methoxyphenylmagnesiumbromid -Lösung
0.5 M in THF
Synonym(e):
(4-Methoxyphenyl)magnesium bromide, 4-Anisylmagnesium bromide, p-Methoxyphenylmagnesium bromide, Bromo(4-methoxyphenyl)magnesium
About This Item
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
0.5 M in THF
bp
65-67 °C
Dichte
0.955 g/mL at 25 °C
SMILES String
COc1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C7H7O.BrH.Mg/c1-8-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
JKXAZEXIOPFJSC-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
- In the denickelation of porphyrins and to replace the metal center with magnesium.
- To synthesize a tubulin polymerization inhibitor, 2-Amino-3,4,5-trimethoxybenzophenone.
- In the total synthesis of (−)-centrolobine.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F
Flammpunkt (°C)
-20 °C