Merck
521396
Sigma-Aldrich
2-Cyanophenylborsäure
≥95.0%
Synonym(e):
2-Cyanobenzeneboronic acid, [m-Cyanophenyl-4-yl]boronic acid
Größe auswählen
1 G
49,80 €
49,80 €
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
49,80 €
About This Item
Lineare Formel:
NCC6H4B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
49,80 €
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥95.0%
mp (Schmelzpunkt)
240 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitrile
SMILES String
OB(O)c1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H6BNO2/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-4,10-11H
InChIKey
NPLZNDDFVCGRAG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Employed in a rhodium-catalyzed [3+2] annulation with alkynes leading to substituted indenones.[1]
Useful in the synthesis of substitutes indenones or indanones[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Tomoya Miura et al.
Organic letters, 7(15), 3339-3341 (2005-07-16)
[reaction: see text]. A new [3 + 2] annulation reaction was developed in which 2-cyanophenylboronic acid reacted as a three-carbon component with alkynes or alkenes to afford substituted indenones or indanones. The use of an alkynoate even produced benzotropone, a