Merck
693332
Sigma-Aldrich
1,1,2,2-Tetrafluor-N,N-dimethylethylamin
97%
Synonym(e):
1,1,2,2-Tetrafluor-N,N-dimethylethanamin, N,N-Dimethyl-1,1,2,2-tetrafluorethylamin, TFEDMA
About This Item
Lineare Formel:
CHF2CF2N(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
Assay
97%
bp
77 °C/760 mmHg
Dichte
1.24 g/mL at 25 °C
SMILES String
CN(C)C(F)(F)C(F)F
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)