Wichtige Dokumente
8.14371
Sigma-Aldrich
Triethylamintrishydrofluorid
for synthesis
Synonym(e):
Triethylamintrishydrofluorid
Größe auswählen
2 ML
24,10 €
10 ML
61,00 €
24,10 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 ML
24,10 €
10 ML
61,00 €
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)3N · 3 HF
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
277-550-5
NACRES:
NA.22
24,10 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
liquid
pH-Wert
3 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
bp
70 °C/19.9 hPa
Übergangstemp.
flash point 88 °C
Dichte
1.00 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[F-].[F-].[F-].[N+H](CC)(CC)CC.[H+].[H+]
InChI
1S/C6H15N.3FH/c1-4-7(5-2)6-3;;;/h4-6H2,1-3H3;3*1H
InChIKey
IKGLACJFEHSFNN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Asymmetrische Synthese von Fluoraminen aus chiralen Aziridinen: In dieser Studie wird die Verwendung von Triethylamin-Trishydrofluorid bei der Synthese von Fluoraminen untersucht, wobei seine Rolle bei der Verbesserung der Reaktionsselektivität und -effizienz hervorgehoben wird (Park et al., 2014).
  • Jüngste Fortschritte bei der Synthese von (1,1-Difluorethyl)arenen: In diesem Artikel werden die jüngsten Fortschritte bei der Synthese von Difluorethylarenen unter Verwendung von Triethylamin-Trishydrofluorid erörtert, die zur Entwicklung neuer Fluorierungsverfahren beigetragen haben (Li et al., 2018).
  • Quantifizierung von Reagenzien auf Fluorwasserstoffbasis mithilfe eines bifunktionalen internen Standards für NMR: Beschreibt die Quantifizierung von Reagenzien wie Triethylamin-Trishydrofluorid in chemischen Synthesen und betont dabei die Genauigkeit der Messverfahren (Hammond et al., 2016).
  • Umfassende CRISPR-RNA-Modifikationen zeigen chemische Kompatibilität und Struktur-Wirkungs-Beziehungen für die biochemische Cas9-Aktivität: In dieser Forschungsarbeit wird Triethylamin-Trishydrofluorid für RNA-Modifikationen in CRISPR-Cas9-Prozessen verwendet, was sein Potenzial in der Gentechnik verdeutlicht (O′Reilly et al., 2019).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HClO₄): ≥ 98,0 %
Farbe (visuell): farblos, fast farblos
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,995 - 1,000
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
CorrosionSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
190.4 °F
Flammpunkt (°C)
88 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?