30471
Davy-Reagenz-p-Tolyl
≥97.0%
Synonym(e):
2,4-Bis-(p-tolylthio)-1,3,2,4-dithiadiphosphetan-2,4-disulfid, DR-T, Heimgartner Reagens
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97.0%
mp (Schmelzpunkt)
209-213 °C (dec.)
SMILES String
Cc1ccc(SP2(=S)SP(=S)(Sc3ccc(C)cc3)S2)cc1
InChI
1S/C14H14P2S6/c1-11-3-7-13(8-4-11)19-15(17)21-16(18,22-15)20-14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
InChIKey
WMYQGZHFMUDZIS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable