Merck
689920
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triethyl-1,3,5-benzoltrimethanamin -trihydrochlorid
98%
Synonym(e):
1,3,5-Tris-(aminomethyl)-2,4,6-triethylbenzol -trihydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H27N3 · 3HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
358.78
Beilstein:
7728846
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97.5% (HPLC)
98%
Form
powder
Verunreinigungen
≤10.0% water
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
Cl.Cl.Cl.CCc1c(CN)c(CC)c(CN)c(CC)c1CN
InChI
1S/C15H27N3.3ClH/c1-4-10-13(7-16)11(5-2)15(9-18)12(6-3)14(10)8-17;;;/h4-9,16-18H2,1-3H3;3*1H
InChIKey
ANVPKDSNTWAVCX-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)