Merck
689432
Sigma-Aldrich
1,3,5-Tris-(brommethyl)-2,4,6-triethyl-benzol
98%
Synonym(e):
2,4,6-Triethyl-1,3,5-tris(bromomethyl)benzene
Größe auswählen
1 G
76,60 €
5 G
161,70 €
76,60 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
76,60 €
5 G
161,70 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H21Br3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
441.04
Beilstein:
7639256
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
76,60 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥97.5% (HPLC)
98%
Form
crystals
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
CCc1c(CBr)c(CC)c(CBr)c(CC)c1CBr
InChI
1S/C15H21Br3/c1-4-10-13(7-16)11(5-2)15(9-18)12(6-3)14(10)8-17/h4-9H2,1-3H3
InChIKey
UMKPSDHZXLYFJF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)