714216
2-Deoxystreptamin -dihydrobromid
≥97% (TLC)
Synonym(e):
2-DOS · 2HBr, 4t,6t-Diamino-cyclohexan-1r,2t,3c-triol -dihydrobromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97% (TLC)
Form
solid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Br.Br.N[C@H]1C[C@@H](N)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H14N2O3.2BrH/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9;;/h2-6,9-11H,1,7-8H2;2*1H/t2-,3+,4+,5-,6-;;
InChIKey
FQPOWLZRZNUTOR-SKIYRPIFSA-N
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable