Merck
68047
Sigma-Aldrich
4-Borono-D-phenylalanin
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
4-Dihydroxyboryl-D-phenylalanin
Größe auswählen
250 MG
720,00 €
720,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
720,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H12BNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.01
Beilstein:
9202597
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
720,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥97.0% (HPLC)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]/D +6.0±1.0°, c = 0.5 in 2% HCl
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N[C@H](Cc1ccc(cc1)B(O)O)C(O)=O
InChI
1S/C9H12BNO4/c11-8(9(12)13)5-6-1-3-7(4-2-6)10(14)15/h1-4,8,14-15H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1
InChIKey
NFIVJOSXJDORSP-MRVPVSSYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)