8.51064
mono-Fmoc ethylene diamine hydrochloride
≥98% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-NH(CH 2) 2NH 2 · HCl
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
mono-Fmoc ethylene diamine hydrochloride, Novabiochem®
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: spacer
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C17H18N2O2.ClH/c18-9-10-19-17(20)21-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16;/h1-8,16H,9-11,18H2,(H,19,20);1H
InChIKey
UURYASDYOGIDRX-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Reinheit (DC(CMA2)): ≥ 98 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable