Merck
15346
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(4-I)-OH
≥99.0% (TLC)
Synonym(e):
Boc-4-iod-L-phenylalanin
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3COCONHCH(COOH)CH2C6H4I
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
391.20
Beilstein:
4503851
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥99.0% (TLC)
Optische Aktivität
[α]20/D +22.5±3°, c = 1% in ethyl acetate
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
~150 °C (dec.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(I)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H18INO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(12(17)18)8-9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
InChIKey
JZLZDBGQWRBTHN-NSHDSACASA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable