Merck
678899
Sigma-Aldrich
3-Fluor-4-Jodbenzonitril
97%
Synonym(e):
4-Cyan-2-fluoriodbenzol
Größe auswählen
1 G
33,32 €
33,32 €
Listenpreis47,60 €Sparen Sie 30%
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
33,32 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H3FIN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
33,32 €
Listenpreis47,60 €Sparen Sie 30%
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
113-117 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
iodo
nitrile
SMILES String
Fc1cc(ccc1I)C#N
InChI
1S/C7H3FIN/c8-6-3-5(4-10)1-2-7(6)9/h1-3H
InChIKey
NPKQMCCUPXZXFI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)