Merck
365734
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(trifluormethyl)benzolthiol -hydrochlorid
97%
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H3(CF3)SH · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.65
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
196-198 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Cl.Nc1cc(ccc1S)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3NS.ClH/c8-7(9,10)4-1-2-6(12)5(11)3-4;/h1-3,12H,11H2;1H
InChIKey
FIAGYDIJZOWVAB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-Amino-4-(trifluoromethyl)benzenethiol hydrochloride may be used in the synthesis of 6-trifluoromethyl-4H-1,4-benzothiazines, via condensation and oxidative cyclization with β-di-carbonyl compounds.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Synthesis of 6-trifluoromethyl-4h-1, 4-benzothiazines as possible anticancer agents.
Gupta RR and Kumar R.
Journal of Fluorine Chemistry, 31(1), 19-24 (1986)