Wichtige Dokumente
8.20064
Sigma-Aldrich
S-(2-Aminoethyl)thiouronium bromide hydrobromide
for synthesis
Synonym(e):
AET
Größe auswählen
10 G
64,30 €
64,30 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
64,30 €
About This Item
Lineare Formel:
H2NCH2CH2SC(=NH)NH2 · 2HBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
200-257-0
NACRES:
NA.22
64,30 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
188-191 °C
Löslichkeit
50 g/L
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
S(CCN)C(=[N+H2])N.[Br-].Br
InChI
1S/C3H9N3S.2BrH/c4-1-2-7-3(5)6;;/h1-2,4H2,(H3,5,6);2*1H
InChIKey
XDVMCVGTDUKDHL-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (argentometrisch): ≥ 98.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 188 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 191 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable