Merck
673668
Sigma-Aldrich
Hexyl-Boronsäurepinakolester
97%
Synonym(e):
Hexylboronsäure-pinakolester
About This Item
Lineare Formel:
C6H13(C6H12BO2)(CH3)4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.426
Dichte
1.167 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCCCCCB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C12H25BO2/c1-6-7-8-9-10-13-14-11(2,3)12(4,5)15-13/h6-10H2,1-5H3
InChIKey
LDPMCSWZEGKWLC-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
183.2 °F
Flammpunkt (°C)
84 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)