Merck
578878
Sigma-Aldrich
2,2′−Bithiophen-5-borsäurepinacolester
Synonym(e):
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,2′-bithiophen
Größe auswählen
1 G
124,00 €
124,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
124,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H17BO2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
124,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Brechungsindex
n20/D 1.5900 (lit.)
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
35.5-38.0 °C (average)
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(s2)-c3cccs3
InChI
1S/C14H17BO2S2/c1-13(2)14(3,4)17-15(16-13)12-8-7-11(19-12)10-6-5-9-18-10/h5-9H,1-4H3
InChIKey
HPOQARMSOPOZMW-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.