Merck
671584
Sigma-Aldrich
Di-(1-adamantyl)-butylphosphin -hydroiodid
95%
Synonym(e):
Di-(1-adamantanyl)-butyl-phosphoniumiodid, cataCXium® AHI
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H40IP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
486.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Asymmetric synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
I.CCCCP([C@]12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2)[C@@]45C[C@@H]6C[C@@H](C[C@@H](C6)C4)C5
InChI
1S/C24H39P.HI/c1-2-3-4-25(23-11-17-5-18(12-23)7-19(6-17)13-23)24-14-20-8-21(15-24)10-22(9-20)16-24;/h17-22H,2-16H2,1H3;1H/t17-,18+,19-,20-,21+,22-,23-,24-;
InChIKey
IBXHWLZKSOGUFS-HDWJELNESA-N
Allgemeine Beschreibung
Verkauf in Zusammenarbeit mit Solvias AG
Anwendung
Phosphonium salts are ligand precursors for the palladium-catalyzed amination, and Suzuki coupling
Rechtliche Hinweise
US7148176
cataCXium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
cataCXium® ligands facilitate cross-coupling reactions, essential in polymer science, fine chemicals, and pharmaceutical industries.