Merck
695823
Sigma-Aldrich
Di-1-Adamantylphosphin
97%
Synonym(e):
Bis-(adamant-1-yl)-phosphin, Bis-(tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)-phosphin
Größe auswählen
500 MG
93,80 €
2 G
526,00 €
93,80 €
Listenpreis134,00 €Sparen Sie 30%
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
93,80 €
2 G
526,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H31P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12350000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
93,80 €
Listenpreis134,00 €Sparen Sie 30%
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
181-185 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)PC45CC6CC(CC(C6)C4)C5
InChI
1S/C20H31P/c1-13-2-15-3-14(1)8-19(7-13,9-15)21-20-10-16-4-17(11-20)6-18(5-16)12-20/h13-18,21H,1-12H2
InChIKey
RRRZOLBZYZWQBZ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)