Merck
667420
Sigma-Aldrich
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyltriethoxysilan
98%
Synonym(e):
Triethoxy-(1H,1H,2H,2H-perfluor-1-octyl)-silan, Triethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-1-octyl)silan
Größe auswählen
5 G
191,00 €
25 G
614,00 €
191,00 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
191,00 €
25 G
614,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H19F13O3Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
510.36
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
191,00 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.344
Dichte
1.3299 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCO[Si](CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(OCC)OCC
InChI
1S/C14H19F13O3Si/c1-4-28-31(29-5-2,30-6-3)8-7-9(15,16)10(17,18)11(19,20)12(21,22)13(23,24)14(25,26)27/h4-8H2,1-3H3
InChIKey
AVYKQOAMZCAHRG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyltriethoxysilan (FOTS) ist ein fluoriertes Alkylsilan, das hauptsächlich zur Verbesserung der Benetzbarkeit des Substrats durch Reduzierung der Oberflächenenergie eingesetzt wird. Es erleichtert eine superhydrophobe Beschichtung, indem es die Oberfläche mit der CF3-Gruppe anreichert und einen Wasserkontaktwinkel von über 150 ° ermöglicht.[1][2][3]
Triethoxy(1H,1H,2H,2H-perfluor-1-octyl)silan (POTS) ist ein fluorbasiertes Polymer. POTS besitzt eine geringe freie Oberflächenenergie, was zu seinem antiadhäsiven Verhalten gegenüber polaren und nicht polaren Substanzen führt. Aufgrund seiner Kohlenstoff-Fluor-Bindung weist es eine sehr gute Witterungsstabilität auf. POTS hydrolysiert in nassen Umgebungen und bildet eine silanbasierte Schicht sowie selbstheilende, korrosionshemmende Polymere. Die aus der Hydrolyse hervorgegangene Schicht und die Polykondensation von POTS und Wasser sind von Natur aus hydrophob. Diese Benetzungseigenschaft bewirkt eine Abweisung der wässrigen Elektrolytlösung von metallischen Substraten und schützt diese somit vor Korrosion.
Anwendung
POTS kann als silanbasierte Beschichtung auf Poly(vinylidenfluorid) (PVDF) zur Synthetisierung einer Membran zwecks Entfernung gefährlicher flüchtiger organischer Verbindungen verwendet werden.[1] Glassubstrate können mit POTS dahingehend modifiziert werden, dass der Kontaktwinkel für den reaktiven 3D-Tintenstrahldruck von Polydimethylsiloxan (PDMS) vergrößert wird.[4] Es eignet sich ferner für die Synthese von superhydrophoben Kohlenstoff-Nanoröhrchen(CNT)-Hohlmembranen für die Membranentsalzung (ME) und dient so der ökofreundlichen Erzeugung von Süßwassern.[3] Es wird auf der aufgerauten Oberfläche von Titan abgelagert und macht diese damit superhydrophob. POTS kann als Bestandteil von fluormodifizierten ORMOCER(organisch modifizierte Keramiken)-Beschichtungsmaterialien verwendet werden.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Tian Li et al.
Science (New York, N.Y.), 364(6442), 760-763 (2019-05-28)
Reducing human reliance on energy-inefficient cooling methods such as air conditioning would have a large impact on the global energy landscape. By a process of complete delignification and densification of wood, we developed a structural material with a mechanical strength
Charalampos Tzivelekis et al.
PloS one, 15(10), e0240237-e0240237 (2020-10-29)
Digital Light Processing (DLP) stereolithography (SLA) as a high-resolution 3D printing process offers a low-cost alternative for prototyping of microfluidic geometries, compared to traditional clean-room and workshop-based methods. Here, we investigate DLP-SLA printing performance for the production of micro-chamber chip
Pengtao Wang et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 33(2), 638-644 (2016-12-16)
A quantitative characterization of the wetting states of droplets on hydrophobic textured surfaces requires direct measurement of the liquid penetration into surface cavities, which is challenging. Here, the use of quartz crystal microbalance (QCM) technology is reported for the characterization
High desalination permeability, wetting and fouling resistance on superhydrophobic carbon nanotube hollow fiber membrane under self-powered electrochemical assistance.
Fan X, et al.
Journal of Membrane Science , 514(37), 501-509 (2016)
Zhongshun Wang et al.
Nanoscale, 9(43), 16749-16754 (2017-10-27)
The performance of surface-enhanced Raman scattering (SERS) for detecting trace amounts of analytes depends highly on the enrichment of the diluted analytes into a small region that can be detected. A super-hydrophobic delivery (SHD) process is an excellent process to
Artikel
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Hilfreich?