Merck
665169
Sigma-Aldrich
trans-2-(1-Pentenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
97%
Synonym(e):
trans-1-Penten-1-yl-Boronsäurepinakolester, E-1-Pentenylboronsäure-pinakolester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H21BO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.441
bp
110-111 °C/28 mmHg
Dichte
0.884 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCC\C=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C11H21BO2/c1-6-7-8-9-12-13-10(2,3)11(4,5)14-12/h8-9H,6-7H2,1-5H3/b9-8+
InChIKey
IMIHEZMTQOARIK-CMDGGOBGSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)