Merck
Z202835
Sigma-Aldrich
Flüssigkeits-Destillationsköpfe
capacity 250 mL, bottom joint: ST/NS 24/40
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Verbindung
bottom joint: ST/NS24/40
side joint ST/NS14/20
top joint ST/NS24/40
Kapazität
250 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Mit Tropfspitze und 4mm PTFE-Hahn