Wichtige Dokumente
65672
(S)-1-{(SP)-2-[2-(Diphenylphosphino)-phenyl]-ferrocenyl}-ethylbis-[3,5-bis-(trifluormethyl)-phenyl]-phosphin
≥97%
Synonym(e):
(1R)-1-[(1S)-1-[Bis-(3,5-bis-(trifluormethyl)-phenyl)-phosphino]-ethyl]-2-[2-(diphenylphosphino)-phenyl]-ferrocen (nach CAS), Walphos SL-W001-2
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97%
Optische Reinheit
ee: ≥99%
Funktionelle Gruppe
fluoro
phosphine
SMILES String
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2c3ccccc3P(c4ccccc4)c5ccccc5)P(c6cc(cc(c6)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c7cc(cc(c7)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C41H27F12P2.C5H5.Fe/c1-25(34-16-10-17-35(34)36-15-8-9-18-37(36)55(30-11-4-2-5-12-30)31-13-6-3-7-14-31)54(32-21-26(38(42,43)44)19-27(22-32)39(45,46)47)33-23-28(40(48,49)50)20-29(24-33)41(51,52)53;1-2-4-5-3-1;/h2-25H,1H3;1-5H;/t25-;;/m1../s1
InChIKey
LKNKYBWIZNAXBY-KHZPMNTOSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- To prepare sulfide-capped triruthenium hydrido clusters containing Walphos ligands, which are employed as catalysts for asymmetric hydrogenation of tiglic acid (trans-2-methyl-2-butenoic acid).[1]
- As a ligand in the reductive allylic alkylation of unsaturated carbonyl compounds using Pd catalyst.[2]
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?