Merck
652598
Sigma-Aldrich
2-Brom-5-Jodpyridin
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3BrIN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
283.89
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
121-123 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
iodo
SMILES String
Brc1ccc(I)cn1
InChI
1S/C5H3BrIN/c6-5-2-1-4(7)3-8-5/h1-3H
InChIKey
LLKRSJVPTKFSLS-UHFFFAOYSA-N
Warnhinweis
Irritant
Sonstige Hinweise
Light sensitive
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)