Merck
606278
Sigma-Aldrich
Phenol-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
Größe auswählen
250 MG
936,00 €
936,00 €
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
936,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC5H6O
Molekulargewicht:
95.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
936,00 €
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
Form
solid
bp
182 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
40-42 °C (lit.)
Dichte
1.082 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[13c]1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i6+1
InChIKey
ISWSIDIOOBJBQZ-PTQBSOBMSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Zielorgane
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1