Merck
591629
Sigma-Aldrich
Phenol-18O
95 atom % 18O
About This Item
Lineare Formel:
C6H518OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
96.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
95 atom % 18O
Form
solid
bp
182 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
40-42 °C (lit.)
Dichte
1.093 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[18OH]c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i7+2
InChIKey
ISWSIDIOOBJBQZ-WGGUOBTBSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Zielorgane
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
174.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
79 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)