Merck
593850
Sigma-Aldrich
3-Brom-2,4,6-trimethylphenylboronsäure
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H12BBrO2
Molekulargewicht:
242.91
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
159-164 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(C)c(B(O)O)c(C)c1Br
InChI
1S/C9H12BBrO2/c1-5-4-6(2)9(11)7(3)8(5)10(12)13/h4,12-13H,1-3H3
InChIKey
JFQLVBOLIWMAIN-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)