Merck
579165
Sigma-Aldrich
3-Hydroxypropionitril-2,2,3,3-d4
98 atom % D
About This Item
Lineare Formel:
HOCD2CD2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
75.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % D
bp
228 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-46 °C
Dichte
1.041 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C3H5NO/c4-2-1-3-5/h5H,1,3H2/i1D2,3D2
InChIKey
WSGYTJNNHPZFKR-VEPVEJTGSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)