Merck
490008
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gln-OH-15
98 atom % 15N
Synonym(e):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-glutamic-15N acid, L-Glutamic acid-15N, N-Fmoc
About This Item
Lineare Formel:
HO2C(CH2)2CH(NH-Fmoc)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
370.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Optische Aktivität
[α]20/D −22°, c = 1 in DMF
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
185-188 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)CC[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C20H19NO6/c22-18(23)10-9-17(19(24)25)21-20(26)27-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16-17H,9-11H2,(H,21,26)(H,22,23)(H,24,25)/t17-/m0/s1/i21+1
InChIKey
QEPWHIXHJNNGLU-ZKBIZJTASA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable