Merck
469106
Sigma-Aldrich
Boc-Tyr-OMe
97%
Synonym(e):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tyrosinmethylester, Boc-L-Tyrosinmethylester
About This Item
Lineare Formel:
4-(HO)C6H4CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2HCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
295.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]22/D +51°, c = 1 in chloroform
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
100-104 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
COC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(19)16-12(13(18)20-4)9-10-5-7-11(17)8-6-10/h5-8,12,17H,9H2,1-4H3,(H,16,19)/t12-/m0/s1
InChIKey
NQIFXJSLCUJHBB-LBPRGKRZSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Jie Zeng et al.
Macromolecular bioscience, 16(3), 363-370 (2015-11-28)
The storage method for living cells is one of the major challenges in cell-based applications. Here, a novel supramolecular gel cryopreservation system (BDTC gel system) is introduced, which can observably increase the neural cell viability during cryopreservation process because this