Merck
574643
Sigma-Aldrich
4-Ethoxycarbonylphenylborsäure
≥95%
Synonym(e):
Ethyl 4-bor-benzoe
About This Item
Lineare Formel:
C2H5OCOC6H4B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥95%
Form
powder or crystals
mp (Schmelzpunkt)
135 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCOC(=O)c1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C9H11BO4/c1-2-14-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)13/h3-6,12-13H,2H2,1H3
InChIKey
ZLNFACCFYUFTLD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant involved in:
  • Oxidative hydroxylation for the preparation of phenols
  • Homolytic aromatic substitution
  • Cross-coupling with α-bromocarbonyl compounds
  • Suzuki-coupling reaction with quinoline carboxylates
  • Trifluoromethylation
  • Carbometalation of ynamides
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
You Zhou et al.
The Analyst, 143(15), 3628-3634 (2018-07-04)
1-Hydroxypyrene (1-HP) is a urinary metabolite of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), and can function as a convenient biomarker for human intoxication of PAH carcinogens. The development of simple 1-HP sensors with high sensitivity and fast response is highly desirable. Herein