Merck
431958
Sigma-Aldrich
2-Formylphenylborsäure
≥95.0%
Synonym(e):
2-(Dihydroxyboryl)-benzaldehyd, 2-Borono-benzaldehyd
Größe auswählen
1 G
45,00 €
5 G
124,00 €
45,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
45,00 €
5 G
124,00 €
About This Item
Lineare Formel:
HCOC6H4B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.94
Beilstein:
3030776
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
45,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
115-120 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OB(O)c1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H7BO3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5,10-11H
InChIKey
DGUWACLYDSWXRZ-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
enthält variable Anteile von Anhydrid
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)