Wichtige Dokumente
568600
6-Maleinimido-capronsäure-N-succinimidylester
98%
Synonym(e):
N-(ε-Maleinimidocaproyloxy)-succinimid, N-Succinimidyl-6-maleinimido-caproat, EMCS
Qualitätsniveau
Assay
98%
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
mp (Schmelzpunkt)
70-73 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
NHS ester
imide
maleimide
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(ON(C(CC1)=O)C1=O)CCCCCN2C(C=CC2=O)=O
InChI
1S/C14H16N2O6/c17-10-5-6-11(18)15(10)9-3-1-2-4-14(21)22-16-12(19)7-8-13(16)20/h5-6H,1-4,7-9H2
InChIKey
VLARLSIGSPVYHX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Synthesis of maleimide-activated carbohydrates for site-specific glycosylation of cysteine-containing peptides and proteins via maleimide-thiol ligation reaction.[1]
- Synthesis of a glucuronide prodrug of doxorubicin bearing a maleimide side chain as an antitumor agent.[2]
- Cross-linking oligonucleotides with the amino groups on the substrate to fabricate DNA microarrays.[3]
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?