Wichtige Dokumente
8.51097
Sigma-Aldrich
6-Azido-hexanoic acid
Novabiochem®
Synonym(e):
6-Azido-hexanoic acid
Größe auswählen
1 G
198,00 €
5 G
970,00 €
198,00 €
Versandbereit am31. März 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
198,00 €
5 G
970,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.22
198,00 €
Versandbereit am31. März 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥98.0% (GC)
Form
oil
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[N+](=[N-])=NCCCCCC(=O)O
InChI
1S/C6H11N3O2/c7-9-8-5-3-1-2-4-6(10)11/h1-5H2,(H,10,11)
InChIKey
JCORXJUUSVCJEP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
6-Azido-hexanoic acid is a building block used to introduce a clickable azido group to amino group for use in click chemistry, protein labeling, peptide synthesis, and surface modifications.
Anwendung
Recent applications of 6-azido-hexanoic acid involving click chemistry:
  • In the synthesis of cellulose-based click scaffolds.[1]
  • In the functionalization of a novel ethynylzinc (II) phthalocyanine compound via click chemistry.[2]
  • In the production of peptide microarrays via catalyst-free click chemistry.[3]
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): farblos bis schwach gelb bis gelb
Aussehen der Substanz (visuell): Öl
Identität (IR): entspricht
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
ADIBO-based ?click? chemistry for diagnostic peptide micro-array fabrication: physicochemical and assay characteristics
Prim D, et al.
Molecules (Basel), 18, 9833-9833 (2013)