Merck
536253
Sigma-Aldrich
2,3-Cyclohexyliden-D-ribonsäure-γ-lacton
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H16O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D −55°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
130-133 °C (lit.)
SMILES String
OC[C@H]1OC(=O)[C@@H]2OC3(CCCCC3)O[C@H]12
InChI
1S/C11H16O5/c12-6-7-8-9(10(13)14-7)16-11(15-8)4-2-1-3-5-11/h7-9,12H,1-6H2/t7-,8-,9-/m1/s1
InChIKey
PPHFUIUOGMRDON-IWSPIJDZSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)