Merck
67692
Sigma-Aldrich
Iodmethan
purum, ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
Methyliodid
Größe auswählen
100 ML
79,40 €
500 ML
268,00 €
1 L
523,00 €
79,40 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
79,40 €
500 ML
268,00 €
1 L
523,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CH3I
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.94
Beilstein:
969135
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
79,40 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdichte
4.89 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
24.09 psi ( 55 °C)
7.89 psi ( 20 °C)
Qualität
purum
Assay
≥99.0% (GC)
Enthält
silver wool as stabilizer
Verunreinigungen
≤0.5% CH2I2
Brechungsindex
n20/D 1.530
n20/D 1.531 (lit.)
bp
41-43 °C (lit.)
41-43 °C
mp (Schmelzpunkt)
−64 (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 14 g/L at 20 °C
Dichte
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
alkyl halide
iodo
SMILES String
CI
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
InChIKey
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Iodmethan (Methyliodid) ist eine farblose Flüssigkeit. Es kann durch die Reaktion von Dimethylsulfat mit konzentrierter KI hergestellt werden. Die Reaktion von Iod und Phosphor mit Methanol ergibt Berichten zufolge Iodmethan.[1] Dessen Reaktion mit Chlorotris(triphenylphosphin)rhodium(I) ergibt den oktaedrischen Rhodium(III)-Komplex, [RhlCl(CH3)(PPh3)2(ICH3)].[2] Die Kinetik dieser Reaktion mit atomarem Chlor in der Gasphase wurde untersucht. Eine absolute Geschwindigkeitskonstante der Reaktion wurde berichtet.[3]
Anwendung
Iodmethan (Methyliodid) kann für die Herstellung stabiler neutraler hypoiodiger Säurelösungen[4] und verschiedener Methylester verwendet werden.[5]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
89.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
32.1 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Farabi Temel
Talanta, 211, 120725-120725 (2020-02-20)
This work designs the synthesis of a novel amino morpholine schiff base functionalized calix[4]arene cage (SCC), its deposition onto Quartz Crystal Microbalance (QCM) crystal surface, and usage for the selective detecting of formaldehyde (HCHO). The SCC modified QCM sensor has
Interaction of tris (triphenylphosphine) chlororhodium (I) with iodomethane, methylallyl, and allyl chloride.
Lawson DN, et al.
J. Chem. Soc. Sect. A, 1733-1736 (1966)
Iodomethane oxidation by dimethyldioxirane: a new route to hypoiodous acid and iodohydrines.
Asensio G, et al.
Organic Letters, 1(13), 2125-2128 (1999)
Efficient methylation of carboxylic acids with potassium hydroxide/methyl sulfoxide and iodomethane.
Avila-Zarraga JG and Martinez R.
Synthetic Communications, 31(14), 2177-2183 (2001)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 649-649 (1994)
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?