Merck
521892
Sigma-Aldrich
6-Methoxynaphthalin-2-boronsäure
≥95%
Synonym(e):
6-Methoxy-2-naphthalinboronsäure, 6-Methoxy-2-naphthalinylboronsäure, 6-Methoxy-2-naphthylboronsäure
About This Item
Lineare Formel:
C10H6OCH3B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥95%
mp (Schmelzpunkt)
>295 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc2cc(ccc2c1)B(O)O
InChI
1S/C11H11BO3/c1-15-11-5-3-8-6-10(12(13)14)4-2-9(8)7-11/h2-7,13-14H,1H3
InChIKey
GZFAVYWCPSMLCM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Contains varying amounts of anhydride.
Anwendung
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura coupling
  • Enantioselective a-arylation of carbonyls via copper-bisoxazoline catalysis
  • Enantioselective synthesis of aryl ketones
  • Copper-catalyzed trifluoromethylation
  • Rhodium-catalyzed oxidative coupling with alkynes
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)