Merck
499471
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorbenzylzinkbromid -Lösung
0.5 M in THF
Synonym(e):
Bromo[(3,5-difluorophenyl)methyl]zinc
Größe auswählen
50 ML
170,50 €
170,50 €
Listenpreis341,00 €Sparen Sie 50%
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 ML
170,50 €
About This Item
Lineare Formel:
F2C6H3CH2ZnBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
170,50 €
Listenpreis341,00 €Sparen Sie 50%
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Konzentration
0.5 M in THF
Dichte
0.982 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1cc(F)cc(C[Zn]Br)c1
InChI
1S/C7H5F2.BrH.Zn/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5;;/h2-4H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
GCVAILFVPCDSSW-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)