Wichtige Dokumente
49157
2-(2-Cyanethyl)cyclohexanon
≥97.0%
Synonym(e):
2-Oxocyclohexan-2-propionitril, 3-(2-Oxocyclohexyl)-propionitril
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97.0%
Brechungsindex
n20/D 1.474
Dichte
1.024 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
O=C1CCCCC1CCC#N
InChI
1S/C9H13NO/c10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)11/h8H,1-6H2
InChIKey
SPTVCXKSSRBTMN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)