Merck
490393
Sigma-Aldrich
Stearinsäure-18,18,18-d3
98 atom % D, 99% (CP)
Synonym(e):
Octadecacarbonsäure-18,18,18-d3 -säure
Größe auswählen
250 MG
549,00 €
549,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
549,00 €
About This Item
Lineare Formel:
CD3(CH2)16CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
287.50
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
549,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
solid
bp
361 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
68-70 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
O=C(CCCCCCCCCCCCCCCCC([2H])([2H])[2H])O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i1D3
InChIKey
QIQXTHQIDYTFRH-FIBGUPNXSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)