Merck
615846
Sigma-Aldrich
Stearin-17,17,18,18,18-d5-säure
98 atom % D
Synonym(e):
Octadecacarbon-17,17,18,18,18-d5 -säure
About This Item
Lineare Formel:
CD3CD2(CH2)15CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
289.51
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51113400
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % D
Form
solid
bp
361 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
68-70 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i1D3,2D2
InChIKey
QIQXTHQIDYTFRH-ZBJDZAJPSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)