Merck
481076
Sigma-Aldrich
Diphenylzink
92%
Synonym(e):
Diphenylzinc
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)2Zn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
92%
Form
powder or crystals
Verunreinigungen
<7.5% benzene
bp
280-285 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
102-106 °C (lit.)
SMILES String
[Zn](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/2C6H5.Zn/c2*1-2-4-6-5-3-1;/h2*1-5H;
InChIKey
MKRVHLWAVKJBFN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 1A - Muta. 1B - Pyr. Sol. 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)