Merck
566748
Sigma-Aldrich
Bis(pentafluorphenyl)zink
97%
Synonym(e):
Zinc 1,2,3,4,5-pentafluorobenzene-6-ide
Größe auswählen
1 G
122,00 €
122,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
122,00 €
About This Item
Lineare Formel:
(C6F5)2Zn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
399.50
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
122,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: zinc
mp (Schmelzpunkt)
100-105 °C (lit.)
SMILES String
Fc1c(F)c(F)c([Zn]c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)c(F)c1F
InChI
1S/2C6F5.Zn/c2*7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9;
InChIKey
RKAUXNIMJYZJDE-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)