Merck
473030
Sigma-Aldrich
(1S,4S)-(+)-2-Benzyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptan -dihydrobromid
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H16N2 · 2HBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
350.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D +16.5°, c = 3 in 2 M NaOH
mp (Schmelzpunkt)
270 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
Br.Br.C1N[C@H]2C[C@@H]1N(C2)Cc3ccccc3
InChI
1S/C12H16N2.2BrH/c1-2-4-10(5-3-1)8-14-9-11-6-12(14)7-13-11;;/h1-5,11-13H,6-9H2;2*1H/t11-,12-;;/m0../s1
InChIKey
SOMPEQIPSQFVMO-AQEKLAMFSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)