Merck
15483
Sigma-Aldrich
Boc-2-Nal-OH
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
Boc-3-(2-naphthyl)-L-alanin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H21NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
315.36
Beilstein:
4326467
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥97.0% (HPLC)
Optische Aktivität
[α]20/D +45±2°, c = 1% in ethanol
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
~95 °C (dec.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc2ccccc2c1)C(O)=O
InChI
1S/C18H21NO4/c1-18(2,3)23-17(22)19-15(16(20)21)11-12-8-9-13-6-4-5-7-14(13)10-12/h4-10,15H,11H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)/t15-/m0/s1
InChIKey
URKWHOVNPHQQTM-HNNXBMFYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)