Merck
47518
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cit-OH
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
Nα-Fmoc-L-citrullin
Größe auswählen
5 G
275,00 €
275,00 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
275,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H23N3O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
397.42
Beilstein:
7780987
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
275,00 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥97.0% (HPLC)
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC(=O)NCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23N3O5/c22-20(27)23-11-5-10-18(19(25)26)24-21(28)29-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2,(H,24,28)(H,25,26)(H3,22,23,27)/t18-/m0/s1
InChIKey
NBMSMZSRTIOFOK-SFHVURJKSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)