Merck
471925
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorphenylborsäure
≥95%
Synonym(e):
(3,5-Difluorphenyl)-dihydroxyboran, 3,5-Difluorbenzolboronsäure
Größe auswählen
25 G
240,00 €
240,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
240,00 €
About This Item
Lineare Formel:
F2C6H3B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.91
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
240,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
210-217 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
OB(O)c1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C6H5BF2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,10-11H
InChIKey
QWQBQRYFWNIDOC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant involved in:
  • Synthesis of honokiol analogs as angiogenesis inhibitors
  • Homo-coupling reactions
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
  • Enantioselective borane reduction of trifluoroacetophenone
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)