Wichtige Dokumente
464899
2,6-Pyridindicarbonitril
97%
Synonym(e):
2,6-Dicyanopyridine
Größe auswählen
48,16 €
Listenpreis68,80 €Sparen Sie 30%Versandbereit am16. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
48,16 €
Listenpreis68,80 €Sparen Sie 30%Versandbereit am16. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
123-127 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitrile
SMILES String
N#Cc1cccc(n1)C#N
InChI
1S/C7H3N3/c8-4-6-2-1-3-7(5-9)10-6/h1-3H
InChIKey
XNPMXMIWHVZGMJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)