Wichtige Dokumente
142875
2,6-Pyridindicarbonyldichlorid
97%
Synonym(e):
2,6-Pyridindicarbonsäurechlorid, Pyridin-2,6-Dicarbonsäurechlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
bp
284 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
56-58 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
SMILES String
ClC(=O)c1cccc(n1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3Cl2NO2/c8-6(11)4-2-1-3-5(10-4)7(9)12/h1-3H
InChIKey
GWHOGODUVLQCEB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Pyridine-based polyamido-polyester optically active macrocycles by reacting with chiral diamine dihydrobromides.
- Pyridine-bridged 2,6-bis-carboxamide Schiff′s bases by treating with L-alanine or 2-methyl-alanine methyl esters.
- N,N′-bis(1-pyrenylmethyl)pyridine-2,6-dicarboxamide by reacting with 1-pyrenemethylamine hydrochloride in the presence of a base.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1A
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?