Merck
462950
Sigma-Aldrich
1,2:5,6-Di-O-cyclohexyliden-α-D-glucofuranose
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H28O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
340.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D −2.1°, c = 2.1 in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
132-135 °C (lit.)
SMILES String
O[C@H]1[C@H](O[C@@H]2OC3(CCCCC3)O[C@H]12)[C@H]4COC5(CCCCC5)O4
InChI
1S/C18H28O6/c19-13-14(12-11-20-17(22-12)7-3-1-4-8-17)21-16-15(13)23-18(24-16)9-5-2-6-10-18/h12-16,19H,1-11H2/t12?,13-,14+,15+,16+/m0/s1
InChIKey
XEYVZLZWQFLSDZ-GJFSAVBPSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)