Merck
367303
Sigma-Aldrich
1,2:5,6-Di-O-cyclohexyliden-D-mannitol
98%
Größe auswählen
5 G
135,00 €
135,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
135,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H30O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.43
Beilstein:
4235336
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
135,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D +5.8°, c = 3 in methylene chloride
mp (Schmelzpunkt)
103-105 °C (lit.)
SMILES String
O[C@@H]([C@H](O)[C@H]1COC2(CCCCC2)O1)[C@H]3COC4(CCCCC4)O3
InChI
1S/C18H30O6/c19-15(13-11-21-17(23-13)7-3-1-4-8-17)16(20)14-12-22-18(24-14)9-5-2-6-10-18/h13-16,19-20H,1-12H2/t13-,14-,15-,16-/m1/s1
InChIKey
DFWHMBZZFDLOTN-KLHDSHLOSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)